1-Naphthyl boronic acid neopentyl glycol ester ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L17612.03EA 437 DKK
L17612.03 L17612.06
1-Naphthyl boronic acid neopentyl glycol ester ≥98%
1-Naphthyl boronic acid neopentyl glycol ester
Formel: C₁₅H₁₇BO₂
Molekylvægt: 240,11
Smeltepunkt: 67…69 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01318167
CAS-nummer: 22871-77-8