(4-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H25794.03EA 511 DKK
H25794.03 H25794.14 H25794.06
(4-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride ≥97%
(4-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride
Formel: C₇H₆ClNO₄S
Smeltepunkt: 91…92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00034030
CAS-nummer: 4025-75-6
ADR: 8,II