1H-Pyrazole-3-boronic acid pinacol ester 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H27619.06EA
21700
DKK
H27619.06
H27619.03
1H-Pyrazole-3-boronic acid pinacol ester 95%
1H-Pyrazole-3-boronic acid pinacol ester
Formel:
C₉H₁₅BN₂O₂ Molekylvægt: 194,04 g/mol Smeltepunkt: 105…108 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD07368044 CAS-nummer: 844501-71-9 |