7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H35721.03EA 3780 DKK
H35721.03 H35721.MD
7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₇H₅BrN₂
Molekylvægt: 197,03 g/mol
Smeltepunkt: 118…120 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07778353
CAS-nummer: 808744-34-5