1-Vinylimidazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
TCIAV0045-500MLEA
870
DKK
TCIAV0045-500ML
TCIAV0045-25ML
TCIAV0045-100ML
1-Vinylimidazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Vinylimidazole
Formel:
C₅H₆N₂ Molekylvægt: 94,12 g/mol Kogepunkt: 80°C Flammepunkt: 84°C |
MDL Number:
MFCD00005297 CAS-nummer: 1072-63-5 EINECS: 214-012-0 UN nummer: 3267 ADR: 8,III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |