1-Vinylimidazole ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L16174.14EA 226 DKK
L16174.14 L16174.22
1-Vinylimidazole ≥99%
1-Vinylimidazole
Formel: C₅H₆N₂
Molekylvægt: 94,12
Kogepunkt: 192…194 °C
Smeltepunkt: < –50 °C
Massefylde: 1,038
Flammepunkt: 84 °C (183 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005297
CAS-nummer: 1072-63-5
EINECS: 214-012-0
ADR: 8,III