Benzyl (R)-(-)-glycidyl ether ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L13980.03EA
610
DKK
L13980.03
L13980.06
Benzyl (R)-(-)-glycidyl ether ≥98%
Benzyl (R)-(-)-glycidyl ether
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ Molekylvægt: 164,20 g/mol Kogepunkt: 130 °C (0,1 mmHg) Massefylde: 1,072 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00068409 CAS-nummer: 14618-80-5 |