Du Søgte efter: Hygiejnemasker
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Ansigtsmasker af trelags uvævet PP med næsebøjle og ørestropper eller bindebånd.
Tilbud
Varenummer: (113-0713)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Hygiejnemasken med næsebøjle er fremstillet af tolags uvævet PP.
UOM: 1 * 50 Items
Varenummer: (76470-110)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: VWR® made in USA sterile masks are an ideal option for single-use needs.
UOM: 1 * 200 Items
Leverandør: HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Beskrivelse: Hygiene masks made from 3-ply construction of PP and Meltblown PP.
Tilbud
Leverandør: DESCO
Beskrivelse: These facemasks constructed of a lightweight dissipative material which is made from texturised polyester and a minimum of 9% carbon nylon monofilimen...
Leverandør: DELTALYO & VALMY
Beskrivelse: The FFP3 cup-shaped mask is both reassuring and light weight. The respiratory tract is shrouded in 10 g of comfort.
Varenummer: (113-9935)
Leverandør: ALSICO HIGHTECH NV
Beskrivelse: Reusable, 2-ply face masks are not designed for medical use. Masks are not tested on the permeability of viruses and bacteria.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (113-9934)
Leverandør: RENTEX COM D.O.O.
Beskrivelse: Made from 100% one layer cotton, this fine twill mask can be washed on higher temperatures for repeated use.
UOM: 1 * 250 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom