Du Søgte efter: Jordledninger
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: S.C.A.T.
Beskrivelse: In order to prevent static discharge with fluids in plastic containers, the contents of the waste receptacles can be secured with ground connection. T...
Varenummer: (115-3037)
Leverandør: DESCO
Beskrivelse: The MagSnap® 360™ dual wire coil cord offers a 360° rotation and magnetic connection between the wristband and coil cord.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: DESCO
Beskrivelse: Coil cord with 2,5 mm polyurethane insulation, conductor is high strength 7-end duplex tinsel for strength and flexibility.
Leverandør: Metro International
Beskrivelse: These grounding cables provide an effective method of electrostatic discharge for any Metro Super Erecta unit (stationary or mobile) when used in conj...
Varenummer: (115-3045)
Leverandør: DESCO
Beskrivelse: The Desco Europe Slim Earth Bonding Point Bar (or Common Ground Point) has been designed to be installed underneath bench tops where it will be access...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: Bohlender
Beskrivelse: For earth connection of vessels and components made of static dissipative materials.
Varenummer: (115-3046)
Leverandør: DESCO
Beskrivelse: This provides a storage terminal for the wrist cord when the workstation is unoccupied.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (115-3047)
Leverandør: DESCO
Beskrivelse: Daisy-chains two worksurface mats for the monitoring of two workstations with the 724 workstation monitor.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (115-3044)
Leverandør: DESCO
Beskrivelse: The EBP bar should be fixed to the edge of a bench or other suitable work equipment within reach and accessible to all connecting ground cords, but wh...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (115-3056)
Leverandør: DESCO
Beskrivelse: The Universal snap mounting kit consists of 10 mm stud and socket, threaded backing washer, conical nut, long and short screw, ESD common ground point...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (115-3069)
Leverandør: DESCO
Beskrivelse: This cord with low profile helps keep employees from tripping on cord connection.
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom