2-Acetamidoethanol ≥90.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAA1935-25GEA 329 DKK
TCIAA1935-25G TCIAA1935-500G
2-Acetamidoethanol ≥90.0% (by GC)
2-Acetamidoethanol
Formel: C₄H₉NO₂
Molekylvægt: 103,12
Kogepunkt: 167°C
Flammepunkt: 177°C
MDL Number: MFCD00002836
CAS-nummer: 142-26-7
EINECS: 205-530-8
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/45/28930045.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %