2-Acetamidoethanol ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAA0075-500GEA 1560 DKK
TCIAA0075-500G TCIAA0075-25G
2-Acetamidoethanol ≥95.0% (by GC)
2-Acetamidoethanol
Formel: C₄H₉NO₂
Molekylvægt: 103,12 g/mol
Kogepunkt: 167°C
Flammepunkt: 177°C
MDL Number: MFCD00002836
CAS-nummer: 142-26-7
EINECS: 205-530-8
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/75/20/28927520.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %