2-Acetamidoethanol ≥90%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A18638.36EA
1300
DKK
A18638.36
A18638.22
2-Acetamidoethanol ≥90%
2-Acetamidoethanol
Formel:
C₄H₉NO₂ Molekylvægt: 103,12 g/mol Kogepunkt: 151…155 °C (5 mmHg) Massefylde: 1,120 Flammepunkt: 177 °C (351 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002836 CAS-nummer: 142-26-7 EINECS: 205-530-8 |