2-Acetamidoethanol 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO146201000EA 975 DKK
ACRO146201000 ACRO146200050
2-Acetamidoethanol 96%
2-Acetamidoethanol
Formel: C₄H₉NO₂
Molekylvægt: 103,12
Kogepunkt: 135…137 °C (3 mmHg)
Smeltepunkt: 15,8 °C
Massefylde: 1,11 g/cm³
Flammepunkt: 176 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002836
CAS-nummer: 142-26-7
EINECS: 205-530-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4740 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %