2-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAH0857-25GEA 1970 DKK
TCIAH0857-25G TCIAH0857-5G
2-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde ≥96.0% (by GC)
2-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₃
Molekylvægt: 166,1739 g/mol
Kogepunkt: 134°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00191449
CAS-nummer: 22042-72-4
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/08/85/28970885.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 41.0 to 47.0 deg-C