Diethylphenylphosphine ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
10180.14EA 7340 DKK
ABCRAV10928.0005 10180.14
Diethylphenylphosphine ≥97%
Diethylphenylphosphine
Formel: C₁₀H₁₅P
Molekylvægt: 166,21 g/mol
Kogepunkt: 220 °C
Massefylde: 0,954
Flammepunkt: 66 °C (150 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015172
CAS-nummer: 1605-53-4
EINECS: 216-516-6
UN nummer: 3278
ADR: 6.1,III