2-Amino-6-methoxypyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAA2228-1GEA 124 DKK
TCIAA2228-1G TCIAA2228-5G
2-Amino-6-methoxypyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-6-methoxypyridine
Formel: C₆H₈N₂O
Kogepunkt: 115°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04972542
CAS-nummer: 17920-35-3
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/04/14/28930414.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %