(2,6-Dichlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A17651.06EA 401 DKK
A17651.06 A17651.14
(2,6-Dichlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
(2,6-Dichlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride
Formel: C₂₅H₂₀Cl₃P
Molekylvægt: 457,78 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061392
CAS-nummer: 18583-54-5