[4-(Bromomethyl)benzyl]triphenylphosphonium bromide ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A17563.22EA 2110 DKK
A17563.22 A17563.14 A17563.36
[4-(Bromomethyl)benzyl]triphenylphosphonium bromide ≥98%
[4-(Bromomethyl)benzyl]triphenylphosphonium bromide
Formel: C₂₆H₂₃Br₂P
Smeltepunkt: 246…248 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00031635
CAS-nummer: 14366-74-6