trans-2-Hexenyl acetate ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A18786.30EA 1860 DKK
A18786.30 A18786.09 A18786.18
trans-2-Hexenyl acetate ≥98%
trans-2-Hexenyl acetate
Formel: C₈H₁₄O₂
Molekylvægt: 142,20 g/mol
Kogepunkt: 165…166 °C
Massefylde: 0,900
Flammepunkt: 58 °C (136 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009474
CAS-nummer: 2497-18-9
EINECS: 219-680-7
ADR: 3,III