trans-2-Heptenyl acetate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAA1145-10MLEA 1110 DKK
TCIAA1145-10ML
trans-2-Heptenyl acetate ≥97.0% (by GC)
trans-2-Heptenyl acetate
Formel: C₉H₁₆O₂
Kogepunkt: 193°C
MDL Number: MFCD00036584
CAS-nummer: 16939-73-4
EINECS: 241-002-3
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/92/28928992.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %