cis-3-Hexenyl acetate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAA0888-25MLEA 222 DKK
TCIAA0888-25ML
cis-3-Hexenyl acetate ≥97.0% (by GC)
cis-3-Hexenyl acetate
Formel: C₈H₁₄O₂
Molekylvægt: 142,20 g/mol
Kogepunkt: 169°C
Flammepunkt: 57°C
MDL Number: MFCD00036563
CAS-nummer: 3681-71-8
EINECS: 222-960-1
UN nummer: 3272
ADR: 3,III
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/86/33/28928633.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %