cis-3-Hexenyl acetate
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERCA14202500EA 1120 DKK
EHERCA14202500
cis-3-Hexenyl acetate
cis-3-Hexenyl acetate
Formel: C₈H₁₄O₂
Molekylvægt: 142,20 g/mol
MDL Number: MFCD00036563
CAS-nummer: 3681-71-8
EINECS: 222-960-1
UN nummer: 3272
ADR: 3,III