cis-3-Hexenyl acetate ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A19380.14EA 585 DKK
A19380.14 A19380.22
cis-3-Hexenyl acetate ≥99%
cis-3-Hexenyl acetate
Formel: C₈H₁₄O₂
Molekylvægt: 142,20 g/mol
Kogepunkt: 169 °C
Massefylde: 0,899
Flammepunkt: 59 °C (138 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00036563
CAS-nummer: 3681-71-8
EINECS: 222-960-1
UN nummer: 3272
ADR: 3,III