8-Nonenyl acetate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAA1384-25MLEA
1750
DKK
TCIAA1384-25ML
TCIAA1384-5ML
8-Nonenyl acetate ≥98.0% (by GC)
8-Nonenyl acetate
Formel:
C₁₁H₂₀O₂ Kogepunkt: 155°C |
MDL Number:
MFCD00671492 CAS-nummer: 13038-22-7 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |