6-Heptenyl acetate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAH0849-5MLEA 1450 DKK
TCIAH0849-5ML
6-Heptenyl acetate ≥97.0% (by GC)
6-Heptenyl acetate
Formel: C₉H₁₆O₂
Kogepunkt: 74°C
MDL Number: MFCD00191656
CAS-nummer: 5048-30-6
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/08/74/28970874.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %