Ethyl dibromofluoroacetate ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L16491.14EA 2690 DKK
L16491.14 L16491.06
Ethyl dibromofluoroacetate ≥97%
Ethyl dibromofluoroacetate
Formel: C₄H₅Br₂FO₂
Molekylvægt: 263,89 g/mol
Kogepunkt: 82 °C (33 mmHg)
Massefylde: 1,894
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042068
CAS-nummer: 565-53-7
ADR: 8,III