1-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAC2091-25GEA 944 DKK
TCIAC2091-25G
1-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzene ≥98.0% (by GC)
1-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₄ClF₃O
Kogepunkt: 143°C
MDL Number: MFCD03840206
CAS-nummer: 450-96-4
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/47/28939147.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %