(S)-(-)-1-Benzyl-3-acetamidopyrrolidine 98%, ee 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L19689.06EA
1480
DKK
L19689.06
(S)-(-)-1-Benzyl-3-acetamidopyrrolidine 98%, ee 99%
(S)-(-)-1-Benzyl-3-acetamidopyrrolidine
Formel:
C₁₃H₁₈N₂O Smeltepunkt: 44…46 °C |
MDL Number:
MFCD03788746 CAS-nummer: 114636-30-5 |