(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A15619.30EA
15630
DKK
A15619.30
A15619.09
A15619.18
A15619.14
(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane ≥97%
(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane
Formel:
C₂₃H₂₃O₂P Molekylvægt: 362,41 g/mol Smeltepunkt: 154…160 °C |
MDL Number:
MFCD00009160 CAS-nummer: 5717-37-3 EINECS: 227-215-4 |