(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP)
Leverandør: Novabiochem (Part of Merck)
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
01-62-0001-25EA
1180
DKK
01-62-0001-25
01-62-0001-100
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP)
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP)
Formel:
C₁₂H₂₂F₆N₆OP₂ Molekylvægt: 442,28 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00011948 CAS-nummer: 56602-33-6 EINECS: 260-279-1 |