Tetrakis(trimethylsilyl)silane ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B21020.03EA
487
DKK
B21020.03
B21020.06
Tetrakis(trimethylsilyl)silane ≥98%
Tetrakis(trimethylsilyl)silane
Formel:
C₁₂H₃₆Si₅ Molekylvægt: 320,842 g/mol Smeltepunkt: 266…268 °C (subl.) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00054859 CAS-nummer: 4098-98-0 |