Isobornyl acetate
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC14385000EA 634 DKK
EHERC14385000
Isobornyl acetate
Isobornyl acetate
Formel: C₁₂H₂₀O₂
Molekylvægt: 196,29 g/mol
MDL Number: MFCD00135943
CAS-nummer: 125-12-2
EINECS: 204-727-6