L(-)-Bornyl acetate 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
|
B22957.36EA
2060
DKK
B22957.36
B22957.14
B22957.22
L(-)-Bornyl acetate 95%
L(-)-Bornyl acetate
Formel:
C₁₂H₂₀O₂ Molekylvægt: 196,29 g/mol Kogepunkt: 223…224 °C Massefylde: 0,980 Flammepunkt: 84 °C (184 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00867808 CAS-nummer: 5655-61-8 EINECS: 227-101-4 |