3-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde 95%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H51878.03EA 2450 DKK
H51878.03 H51878.MD
3-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde 95%
3-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄FNO₄
Molekylvægt: 185,11 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11846408
CAS-nummer: 711022-47-8