Diethyl (3-chloropropyl)malonate ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L14776.14EA 1400 DKK
L14776.14 L14776.06
Diethyl (3-chloropropyl)malonate ≥98%
Diethyl (3-chloropropyl)malonate
Formel: C₁₀H₁₇ClO₄
Molekylvægt: 236,70 g/mol
Kogepunkt: 102 °C (1 mmHg)
Massefylde: 1,101
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009169
CAS-nummer: 18719-43-2
EINECS: 000-000-0