(1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)triphenylphosphonium tetrafluoroborate ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A18305.14EA
9240
DKK
A18305.14
A18305.06
(1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)triphenylphosphonium tetrafluoroborate ≥98%
(1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)triphenylphosphonium tetrafluoroborate
Formel:
C₂₄H₂₄BF₄O₂P Molekylvægt: 462,23 g/mol Smeltepunkt: 173…179 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00051879 CAS-nummer: 52186-89-7 |