Ethyl isocyanatoacetate ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L10609.06EA 774 DKK
L10609.06 L10609.14 L10609.03
Ethyl isocyanatoacetate ≥98%
Ethyl isocyanatoacetate
Formel: C₅H₇NO₃
Molekylvægt: 129,12
Kogepunkt: 66…68 °C (11 mmHg)
Massefylde: 1,151
Flammepunkt: 72 °C (161 °F)
MDL Number: MFCD00002040
CAS-nummer: 2949-22-6
EINECS: 220-967-4
UN nummer: 2206
ADR: 6.1,II