Ammonium chloride-[¹⁵N] (99% ¹⁵N)
Leverandør: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS., INC.
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
CAMBNLM-467-50EA
15530
DKK
CAMBNLM-467-50
CAMBNLM-467-5
Ammonium chloride-[¹⁵N] (99% ¹⁵N)
Ammonium chloride-[¹⁵N]
Formel:
H₄ClN |
MDL Number:
MFCD00075417 CAS-nummer: 39466-62-1 |