Brefeldin A
Leverandør: Serva
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
SERA15100.02EA
0
DKK
SERA15100.02
SERA15100.01
Brefeldin A
Brefeldin A
Formel:
C₁₆H₂₄O₄ Molekylvægt: 280,4 g/mol |
MDL Number:
MFCD00083258 CAS-nummer: 20350-15-6 |