Brefeldin A, Millipore®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
203729-1EA 898 DKK
203729-1
Brefeldin A, Millipore®
Brefeldin A
Formel: C₁₆H₂₄O₄
Molekylvægt: 280,4 g/mol
MDL Number: MFCD00083258
CAS-nummer: 20350-15-6