Brefeldin A ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
J62340.MAEA
1700
DKK
J62340.MA
J62340.MB
J62340.MF
Brefeldin A ≥99%
Brefeldin A
Formel:
C₁₆H₂₄O₄ Molekylvægt: 280,4 g/mol Smeltepunkt: 201…205 °C Opbevaringstemperatur: Fryser |
MDL Number:
MFCD00083258 CAS-nummer: 20350-15-6 |