Brefeldin A (natural)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ACRO297140250EA 3890 DKK
ACRO297140250 ACRO297140050
Brefeldin A (natural)
Brefeldin A
Formel: C₁₆H₂₄O₄
Molekylvægt: 280,4 g/mol
Smeltepunkt: 201…205 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00083258
CAS-nummer: 20350-15-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 201 to 205 °C
HPLC ≥98.0 %