D-(+)-Glucose-[6,6-D₂] (99% D)
Leverandør: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS., INC.
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
CAMBDLM-349-10EA
9070
DKK
CAMBDLM-349-10
D-(+)-Glucose-[6,6-D₂] (99% D)
D-(+)-Glucose-[6,6-D₂]
Formel:
C₆H₁₀D₂O₆ |
MDL Number:
MFCD00064367 CAS-nummer: 18991-62-3 |