L(-)-Arabitol
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC10298000EA 680 DKK
EHERC10298000
L(-)-Arabitol
L(-)-Arabitol
Formel: C₅H₁₂O₅
Molekylvægt: 152,15 g/mol
MDL Number: MFCD00064290
CAS-nummer: 7643-75-6
EINECS: 231-582-6