(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)
Leverandør: Novabiochem (Part of Merck)
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
01-62-0016-25EA 1370 DKK
01-62-0016-25 01-62-0016-100
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)
Formel: C₁₈H₂₈F₆N₆OP₂
Molekylvægt: 520,4 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00077411
CAS-nummer: 128625-52-5