Arachidonic acid
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ROTH4717.1EA
1035.79
DKK
ROTH4717.1
Arachidonic acid
Arachidonic acid
Formel:
C₂₀H₃₂O₂ Molekylvægt: 304,5 g/mol |
MDL Number:
MFCD00004417 CAS-nummer: 506-32-1 EINECS: 208-033-4 |