4-Benzyloxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde polymer-supported 1,0-1,5 mmol/g on Merrifield resin
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L19754.14EA 8180 DKK
L19754.14 L19754.03
4-Benzyloxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde polymer-supported 1,0-1,5 mmol/g on Merrifield resin
4-Benzyloxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde
Formel: C₁₆H₁₆O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 679428-14-9