2-Methoxyestradiol
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
CAYM13021-25EA 2730 DKK
CAYM13021-25 CAYM13021-10 CAYM13021-50 CAYM13021-5
2-Methoxyestradiol
2-Methoxyestradiol
Formel: C₁₉H₂₆O₃
MDL Number: MFCD00010489
CAS-nummer: 362-07-2