2-Methoxyestradiol, Calbiochem®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
454180-50EA 4380 DKK
454180-50 454180-10
2-Methoxyestradiol, Calbiochem®
2-Methoxyestradiol
Formel: C₁₉H₂₆O₃
MDL Number: MFCD00010489
CAS-nummer: 362-07-2