(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H29231.MDEA
535
DKK
H29231.MD
H29231.03
H29231.06
(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 96%
(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Formel:
C₉H₁₈N₂O₂ Molekylvægt: 186,25 g/mol Massefylde: 1,022 |
MDL Number:
MFCD01861220 CAS-nummer: 186550-13-0 ADR: 8,III |